Learn More
2-fenilfenol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311742 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30311742 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16070000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylphenol
CAS 90-43-7
Nombres de analitos o componentes 2-Phenylphenol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C12 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
SMILES Oc1ccccc1c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-fenilfenol
Peso molecular (g/mol) 170.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170,0732 g/mol