Learn More
2-Fenilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413264 2500 g 2500 g
11389599 250 g 250 g
11403264 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11413264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10592.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 90-43-7 | C12H10O | 170.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 2-fenilfenol se utiliza como colorante intermedio, plastificante, químico de caucho y como conservante en emulsiones de agua y aceite. Se usa como conservante antimicrobiano en cosméticos y como aditivo antimicrobiano en la fabricación de fluidos de metalurgia, cuero, adhesivos y textiles. Asimismo, sirve como desinfectante en hogares, hospitales, residencias de ancianos, granjas, lavanderías, peluquerías, material veterinario y plantas de procesamiento de alimentos. También se emplea en la producción de resinas y productos químicos de caucho. Además, tiene aplicación como material polimérico, estabilizador y retardante de llama.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, benceno, hidróxido de sodio, cloroformo, acetonitrilo, tolueno, hexano, ligroína, éter etílico, piridina, etilenglicol, isopropanol, éteres de glicol y poliglicoles.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-43-7
Fórmula molecular C12H10O
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00002208
Clave InChI LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol
PubChem CID 7017
ChEBI CHEBI:17043
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylphenol
Punto de fusión 54°C to 58°C
Densidad 1.293
Punto de ebullición 152°C to 154°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Olor Mild
Cantidad 2500 g
Número UN UN3077
Beilstein 606907
Índice Merck 14,7304
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,benzene,sodium hydroxide,chloroform,acetonitrile,toluene,hexane,ligroin,ethyl ether,pyridine,ethylene glycol,isopropanol,glycol ethers and polyglycols.
Nombre IUPAC 2-fenilfenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 99%