Learn More
2-Fenilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El 2-fenilfenol se utiliza como colorante intermedio, plastificante, químico de caucho y como conservante en emulsiones de agua y aceite. Se usa como conservante antimicrobiano en cosméticos y como aditivo antimicrobiano en la fabricación de fluidos de metalurgia, cuero, adhesivos y textiles. Asimismo, sirve como desinfectante en hogares, hospitales, residencias de ancianos, granjas, lavanderías, peluquerías, material veterinario y plantas de procesamiento de alimentos. También se emplea en la producción de resinas y productos químicos de caucho. Además, tiene aplicación como material polimérico, estabilizador y retardante de llama.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, benceno, hidróxido de sodio, cloroformo, acetonitrilo, tolueno, hexano, ligroína, éter etílico, piridina, etilenglicol, isopropanol, éteres de glicol y poliglicoles.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylphenol |
| Punto de fusión | 54°C to 58°C |
| Densidad | 1.293 |
| Punto de ebullición | 152°C to 154°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 124°C (255°F) |
| Olor | Mild |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 606907 |
| Índice Merck | 14,7304 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Phenylphenol
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenylphenol
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.