Learn More
2-fenilfenol 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylphenol |
| CAS | 90-43-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Phenylphenol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H10 O |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| Tipo de solución | Solución única |
| Mostrar más |