Learn More
Ácido 2-fenilnicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylnicotinic Acid |
| CAS | 33421-39-5 |
| Fórmula molecular | C12H9NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-7-4-8-13-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,14,15) |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=C2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-fenilpiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 199.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0633 |