Learn More
2-Fenilnaftaleno, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15239305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15239305 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15239305 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylnaphthalene
CAS 612-94-2
Punto de fusión 105°C
Punto de ebullición 358°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H12
Cantidad 1 g
Sinónimo naphthalene, 2-phenyl, .beta.-phenylnaphthalene, unii-949vn5dh7a, beta-phenylnaphthalene, 6-phenylnaphthalene, 2-phenyl-naphthalene, acmc-1bas3, naphthalene, 2-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in cyclohexane
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI TURIHPLQSRVWHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2
Nombre IUPAC 2-fenilnaftaleno
Peso molecular (g/mol) 204.27
PubChem CID 11934
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 98%