Learn More
Ácido 2-[(fenilmetoxi)metil]butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Phenylmethoxy)methyl]butanoic Acid |
| CAS | 1598357-06-2 |
| Fórmula molecular | C12H16O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-11(12(13)14)9-15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(C(CC)COCC1=CC=CC=C1)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-((benciloxi)metil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.11 |