Learn More
2-Fenilindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10326920 100 g Frasco de plástico 100 g
10081440 5 g Frasco de vidrio 5 g
10376820 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130681000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948-65-2
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00005608
Clave InChI KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylindole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 188.0°C to 191.0°C
Color Beige a blanco o verde
Punto de ebullición 250.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 20, 467
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in thf and acetone,slightly soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo