Learn More
2-Fenilindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410088 250 g 250 g
11400088 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23674.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 948-65-2 | C14H11N | 193.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948-65-2
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.249
Número MDL MFCD00005608
Clave InChI KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylindole, 1h-indole, 2-phenyl, indole, 2-phenyl, stabilizer i, alpha-phenylindole, 2-phenyl indole, phenylindole, unii-mqd44hv3p1, .alpha.-phenylindole, mqd44hv3p1
PubChem CID 13698
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC=CC=C3N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylindole
Punto de fusión 189°C to 190°C
Punto de ebullición 250°C (10 mmHg)
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 95%