Learn More
2-Fenilindol-3-acetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490067 5 g 5 g
11480067 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20993.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27005-52-3
Fórmula molecular C16H12N2
Peso molecular (g/mol) 232.286
Número MDL MFCD00798596
Clave InChI CNAHOBNLHXZPRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylindole-3-acetonitrile, 2-2-phenyl-1h-indol-3-yl acetonitrile, acmc-1ccve, 2-phenyl-3-indolylacetonitrile, 2-phenyl-1h-indole-3-acetonitrile, 1h-indole-3-acetonitrile,2-phenyl, 2-2-phenylindol-3-yl ethanenitrile, 2-phenyl indole-3-acetonitrile, 2-2-phenyl-1h-indol-3-yl ethanenitrile
PubChem CID 7021099
Nombre IUPAC 2-(2-Fenil-1H-indol-3-il)acetonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N2)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylindole-3-acetonitrile
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 97%