Learn More
2-Fenilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10653172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10653172 25 g Frasco de vidrio 25 g
10431592 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10653172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356430250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 670-96-2 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 670-96-2
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00005186
Clave InChI ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylimidazole, 1h-imidazole, 2-phenyl, imidazole, 2-phenyl, 2-phenyl imidazole, 2-phenyl-1h-imidazol, unii-7r2590hm4l, chembl14189, phenyl imidazole, 2-phenyl-imidazole, piy
PubChem CID 69591
Nombre IUPAC 2-fenil-1h-imidazol
SMILES N1C=CN=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylimidazole
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141.0°C to 148.0°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 340.0°C
Temperatura de inflamación 200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 23, 182
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, polvo cristalino o granular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenylimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.