Learn More
2-Fenilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426706 25 g 25 g
11436706 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23858.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 670-96-2 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
2-Phenylimidazole is used to prepare complex compounds with ruthenium(III) and also as an intermediate for agrochemical, pharmaceutical and specialty products. It also finds its application as a curing agent for epoxy resins and polyurethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fenilimidazol se utiliza para preparar compuestos complejos con rutenio(III) y también como intermediario para productos agroquímicos, farmacéuticos y especializados. Asimismo, se aplica como agente endurecedor de resinas epoxídicas y poliuretano.
Solubilidad
Solubilidad en metanol (casi transparente).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 670-96-2
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00005186
Clave InChI ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylimidazole, 1h-imidazole, 2-phenyl, imidazole, 2-phenyl, 2-phenyl imidazole, 2-phenyl-1h-imidazol, unii-7r2590hm4l, chembl14189, phenyl imidazole, 2-phenyl-imidazole, piy
PubChem CID 69591
Nombre IUPAC 2-fenil-1h-imidazol
SMILES N1C=CN=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylimidazole
Punto de fusión 146°C to 150°C
Punto de ebullición 198°C to 200°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 200°C (392°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 114011
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza ≥98%