Learn More
Ácido 2-fenilimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489350 1 g 1 g
11479350 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489350 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50236.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123533-41-5 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123533-41-5
Fórmula molecular C14H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 238.25
Número MDL MFCD00269226
Clave InChI WJWJFXUNWPMQSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-phenyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, acmc-1c6xw, 2-phenylh-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-pheny-1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, 2-phenyl
PubChem CID 2737144
Nombre IUPAC 2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(N=C2C=CC=CN12)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 98%