Learn More
2-Fenilhidroquinona, TRC
Código de producto. 30137683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137683 50 g 50 g
30010683 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33517850G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1079-21-6
Fórmula molecular C12 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Sinónimo Phenyl-2,5-biphenyldioll Hydroquinone, Phenyl-1,4-benzenediol, 1,4-Dihydroxy-2-phenylbenzene, 2,5-Dihydroxybiphenyl, 2-Phenyl-1,4-benzenediol, 2-Phenyl-1,4-dihydroxybenzene, 2-Phenyl-1,4-hydroquinone, 2-Phenylhydroquinone, NSC 407988, Phenyl-p-hydroquinone, Phenylhydroquinone
Nombre IUPAC 2-fenilbenceno-1,4-diol
SMILES Oc1ccc(O)c(c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dihydroxybiphenyl
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-10-6-7-12(14)11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,13-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0681