Learn More
Anhídrido 2-fenilglutárico(> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylglutaric Anhydride |
| CAS | 2959-96-8 |
| Fórmula molecular | C11H10O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dihydro-3-phenyl-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 2-Phenylpentanedioic Acid Anhydride, 3-Phenyloxane-2,6-dione, NSC 65629 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O3/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2 |
| SMILES | O=C1CCC(C(=O)O1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-feniloxano-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.063 |