Learn More
2-Fenilfurán, TRC
Código de producto. 30010832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010832 2.5 mg 2.50 miligramo
30003820 5 mg 5 miligramos
30005642 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30010832 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP3219302.5MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17113-33-6
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.17
Nombre IUPAC 2-fenilfurano
SMILES o1cccc1c2ccccc2
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Phenylfuran
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O/c1-2-5-9(6-3-1)10-7-4-8-11-10/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0575
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.