Learn More
2-Fenilfurán, TRC
Código de producto. 30003820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003820 5 mg 5 miligramos
30005642 25 mg 25 miligramos
30010832 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3219305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17113-33-6
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.17
Nombre IUPAC 2-fenilfurano
SMILES o1cccc1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylfuran
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O/c1-2-5-9(6-3-1)10-7-4-8-11-10/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0575