Learn More
Clorhidrato de 2-feniletilamina, TRC
Código de producto. 30417767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417767 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30417767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33594325G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Fórmula molecular C8 H11 N . Cl H
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
SMILES Cl.NCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-feniletanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 157.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0658