Learn More
Clorhidrato de 2-feniletilamina (clorhidrato de fenetilamina; PEA HCl) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463946 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463946 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.4701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenethylamine hydrochloride
CAS 156-28-5
Nombres de analitos o componentes 2-Phenethylamine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H11 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Phenylethylamine Hydrochloride, Phenethylamine Hydrochloride, PEA HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.NCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-feniletanamina; clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 157.64
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 157,0658 g/mol