Learn More
Clorhidrato de 2-feniletilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11915261 25 g 25 g
11905261 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441910250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 156-28-5 | Molecular Formula: C8H11N·ClH | Molecular Weight: 157.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 156-28-5
Fórmula molecular C8H11N·ClH
Peso molecular (g/mol) 157.64
Clave InChI SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylethylamine hydrochloride, 2-phenylethanamine hydrochloride, phenethylamine hydrochloride, benzeneethanamine, hydrochloride, phenethylammonium chloride, beta-phenylethylamine hydrochloride, usaf el-76, 1-phenyl-2-aminoethane hydrochloride, beta-phenethylamine hydrochloride, unii-vof61xw69d
PubChem CID 9075
Nombre IUPAC 2-feniletanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethylamine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 220°C to 223°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Envase Glass Bottle
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,7339
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Phenylethylamine hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.