Learn More
2-feniletilamina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylethylamine |
| CAS | 64-04-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Phenylethylamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H11 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzeneethanamine, Phenethylamine (8CI), (2-Aminoethyl)benzene, (β-Aminoethyl)benzene, 1-Amino-2-phenylethane, 2-Amino-1-phenylethane, 2-Phenethylamine, 2-Phenyl-1-ethylamine, 2-Phenylethan-1-amine, 2-Phenylethanamine, 2-Phenylethaneamine, 2-Phenylethylamine, Ethanamine, 2-phenyl-, N-(2-Phenylethyl)amine, NSC 10811, PEA, Phenylethylamine, o-PEA, β-Phenethylamine, β-Phenylethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2 |
| SMILES | NCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-feniletanamina |
| Mostrar más |