Learn More
Isotiocianato de 2-feniletilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432088 25 g 25 g
11422088 5 g 5 g
11442088 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15123.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El isotiocianato de feniletilo es un inhibidor de la tumorigénesis pulmonar inducida por NNK.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y dicorometano. Reacciona con agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar lejos de la humedad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2257-09-2
Fórmula molecular C9H9NS
Peso molecular (g/mol) 163.24
Número MDL MFCD00004821
Clave InChI IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
Nombre IUPAC 2-isotiocianatoetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethyl isothiocyanate
Densidad 1.09
Punto de ebullición 139°C to 140°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5888
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 2084162
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate,and dichoromethane. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 98%