Learn More
2-feniletil-d9-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylethyl-d9-amine |
| CAS | 342611-05-6 |
| Fórmula molecular | C8 2H9 H2 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzene-d5-ethan-d4-amine (9CI), Benzene-2,3,4,5,6-d5-ethan-1,1,2,2-d4-amine, Phenethylamine-d9, 2-(Phenyl-d5)ethyl-1,1,2,2-d4-amine, 2-Phenylethylamine-D9, 2-Phenylethyl-d9-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 130.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1456 |