Learn More
2-feniletil-d9-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylethyl-d9-amine |
| CAS | 342611-05-6 |
| Fórmula molecular | C8 2H9 H2 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6-7,9H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 130.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1456 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |