Learn More
Acetato de 2-feniletilo-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylethyl Acetate-D3 |
| CAS | 1219805-43-2 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H9 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Acetic-2,2,2-d3 acid 2-phenylethyl ester, 2-Phenethyl trideuterioacetate, 2-Phenylethanol acetate-d3, Benzeneethanol acetate-d3, β-Phenethyl acetate-d3, β-Phenylethanol acetate-d3, β-Phenylethyl acetate-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6 H,7-8H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-feniletilo 2,2,2-trideuterioacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 167.2196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.1026 g/mol |
| Mostrar más |