Learn More
Acetato de 2-feniletilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444757 250 g 250 g
11434757 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21238.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103-45-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Phenylethyl acetate mantains the typical rose notes of Phenylethanol with a more intense honey profile which is perfect for fruit and alcoholic drink applications. It is used as a pharmaceutical intermediate and also it holds application in gas chromatography and liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de feniletilo alcanza las típicas notas rosadas del feniletanol con un perfil de meloso más intenso que es perfecto para aplicaciones en frutas y bebidas alcohólicas. Se utiliza como intermediario farmacéutico y también se aplica en cromatografía de gases y cromatografía líquida.
Solubilidad
No soluble en aceite de parafina y agua. Soluble en alcohol, dipropilenglicol, aceites fijos, queroseno y propilenglicol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Protegido del calor y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-45-7
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00008720
Clave InChI MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenethyl acetate, 2-phenethyl acetate, acetic acid, 2-phenylethyl ester, benzylcarbinyl acetate, beta-phenylethyl acetate, acetic acid, phenethyl ester, phenethyl alcohol, acetate, phenylethyl acetate, acetic acid phenethyl ester, ethanol, 2-phenyl-, acetate
PubChem CID 7654
ChEBI CHEBI:31988
Nombre IUPAC Acetato de 2-feniletilo
SMILES CC(=O)OCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethyl acetate
Punto de fusión -31°C
Densidad 1.029
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.499
Cantidad 250 g
Beilstein 638179
Información de solubilidad It is insoluble in paraffin oil,water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol,fixed oils,kerosene,propylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.