Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-feniletil-1-borónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368906 250 mg 250 miligramos
11358906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19530.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 165904-22-3 | C14H21BO2 | 232.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165904-22-3
Fórmula molecular C14H21BO2
Peso molecular (g/mol) 232.13
Número MDL MFCD03788721
Clave InChI LVLQNRWCBBIVHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenylethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-phenylethylboronic acid, pinacol ester, phenethylboronic acid pinacol ester, 2-phenylethylboronic acid pinacol ester, 2-phenylethylboronic acid,pinacol ester, 2-phenylethyl boronic acid pinacol ester, 2-phenyl ethyl-1-boronic acid pinacol ester, 2-phenethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11333720
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(2-feniletil)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethyl-1-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 31°C to 33°C
Punto de ebullición 70°C to 80°C
Índice de refracción 1.486
Cantidad 250 mg
Beilstein 8258927
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.13
Porcentaje de pureza 99%