Learn More
2-feniletil-1,1,2,2-d4-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenethylamine-d4 |
| CAS | 87620-08-4 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H7 N |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6-7,9H2/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-feniletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.1143 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |