Learn More
2-Feniletanol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10375950 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10375950 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
1 options
Código de producto. 10375950 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/2526/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 60-12-8
Punto de fusión -27°C
Color Incolora
pH 6 to 7
Punto de ebullición 219°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H10O
Número MDL MFCD00002886
Cantidad 500 mL
Sinónimo phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
Clave InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-feniletanol
Peso molecular (g/mol) 122.17
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Phenylethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.