Learn More
2-Feniletanol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El 2-feniletanol se utiliza también como esencia aromática y conservante en productos farmacéuticos y perfumería. También se utiliza como agentes de olor, productos para el cuidado del aire, productos para el cuidado del mobiliario y de limpieza, productos para el lavado de ropa y vajilla, productos para el cuidado personal.
Solubilidad
Miscible con cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylethanol |
| Punto de fusión | -27°C |
| Densidad | 1.021 |
| Punto de ebullición | 219°C |
| Temperatura de inflamación | 101°C (214°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
| Fórmula lineal | C6H5(CH2)2OH |
| Índice de refracción | 1.533 |
| Cantidad | 5000 g |
| Número UN | UN2810 |
| Mostrar más |