Learn More
2-Feniletanotiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10769383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10769383 10 g Frasco de vidrio 10 g
10520764 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10769383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378490100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4410-99-5 | C8H10S | 138.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4410-99-5
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.23
Número MDL MFCD00004891
Clave InChI ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenethyl mercaptan, benzeneethanethiol, 2-phenylethyl mercaptan, phenylethyl mercaptan, 2-phenylethylthiol, unii-i4th2t2iny, 2-phenyl-ethanethiol, 2-phenylethylmercaptan, beta-phenylethyl mercaptan, i4th2t2iny
PubChem CID 78126
SMILES SCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethanethiol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 97°C to 100°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)2SH
Índice de refracción 1.5590 to 1.561
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.03
Nombre IUPAC 2-feniletano-1-tiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido