Learn More
2-feniletano-1,1,2,2-d4-ol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylethanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 107473-33-6 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H6 O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzeneethan-α,α,β,β-d4-ol (9 CI, ACI), Benzeneethan-d4-ol, 2-Phenylethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-Phenyl-1,1,2,2-tetradeuterioethanol, 2-Phenylethanol-1,1,2,2-d4, Phenethyl-α,α,β,β-d4 Alcohol, Phenethyl alcohol-d4, 2-Phenylethanol-1,1,2,2-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9 H,6-7H2/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-feniletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.1891 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0983 g/mol |
| Mostrar más |