Learn More
2-Fenilciclopentan-1-1, TRC
Código de producto. 30427762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427762 100 mg -
30417449 10 mg -
30412486 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP321500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1198-34-1
Fórmula molecular C11H12O
Peso molecular (g/mol) 160.21
Nombre IUPAC 2-fenilciclopentán-1-uno
SMILES O=C1CCCC1c2ccccc2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Phenylcyclopentan-1-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O/c12-11-8-4-7-10(11)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0888