Learn More
2-Fenilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473577 1 g 1 g
11483577 5 g 5 g
11493577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17340.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1444-65-1 | C12H14O | 174.243 g/mol
It can be used to produce 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para producir ácido 6-oxo-6-fenil-hexanoico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento: 2 a 4°C. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1444-65-1
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.243
Número MDL MFCD00001629
Clave InChI DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone
PubChem CID 95592
Nombre IUPAC 2-fenilciclohexan-1-ona
SMILES C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylcyclohexanone
Punto de fusión 56°C to 59°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 98%