Learn More
2-Fenilciclobutan-1-uno, TRC
Código de producto. 30423674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423674 50 mg -
30421386 10 mg 10 miligramos
30419937 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP40011550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42436-86-2
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.18
Sinónimo 2-Phenylcyclobutanone
Nombre IUPAC 2-fenilciclobutan-1-uno
SMILES O=C1CCC1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylcyclobutan-1-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0732