Learn More
2-Fenilbutirilurea, TRC
Código de producto. 30009985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009985 10 mg 10 miligramos
30009990 50 mg 50 miligramos
30010309 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32094510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-49-3
Fórmula molecular C11 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 206.24
Sinónimo 2-Phenylbutyrylurea, Benzeneacetamide, N-(aminocarbonyl)-α-ethyl-, Urea, (2-phenylbutyryl)- (6CI,7CI,8CI), N-(Aminocarbonyl)-α-ethylbenzeneacetamide, 1-[(Ethyl)phenylacetyl]urea, 2-Phenylbutyrylurea, Benuride, EPA, Ethylphenacemide, Lircapyl, M 551, N-(α-Phenylbutyryl)urea, PBU, Pheneturide, Phenuride, Phenylethylacetylurea, S 46, dl-Pheneturide, α-Phenyl-α-ethylacetylurea
Nombre IUPAC N-carbamoil-2-fenilbutanamida
SMILES CCC(C(=O)NC(=O)N)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbutyrylurea
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-9(10(14)13-11(12)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H3,12,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1055
Porcentaje de pureza >95%