Learn More
Cloruro de 2-fenilbutirilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436166 5 g 5 g
11446166 25 g 25 g
11456166 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22997.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36854-57-6
Fórmula molecular C10H11ClO
Peso molecular (g/mol) 182.647
Número MDL MFCD00018811
Clave InChI QGXMHCMPIAYMGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylbutyryl chloride, 2-ethyl-2-phenylacetyl chloride, 2-phenylbutyrylchloride, butyryl chloride, 2-phenyl, acmc-209ipa, 2-phenyl butyryl chloride, 2-phenyl-butyryl chloride, 2-phenyl-mutanoyl chloride, .alpha.-phenylbutyryl chloride, 2-phenyl-2-ethylacetyl chloride
PubChem CID 98173
Nombre IUPAC cloruro de 2-fenilbutanoílo
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbutyryl chloride
Punto de ebullición 143°C to 145°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2045209
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 98%