Learn More
2-Fenilbutironitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478966 10 g 10 g
11488966 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17093.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 769-68-6 | C10H11N | 145.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 769-68-6
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.205
Número MDL MFCD00001876
Clave InChI IZPUPXNVRNBDSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylbutyronitrile, 2-phenylbutanentrile, 1-cyano-1-phenylpropane, butanenitrile, 2-phenyl, benzeneacetonitrile, .alpha.-ethyl, butyronitrile, 2-phenyl, benzeneacetonitrile, ?-ethyl, .alpha.-phenylbutyronitrile, alpha-phenylbutyronitrile, dl-2-phenylbutyronitrile
PubChem CID 95334
Nombre IUPAC 2-fenilbutanenitrilo
SMILES CCC(C#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbutyronitrile
Densidad 0.975
Punto de ebullición 102°C to 104°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.5086
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 95%