Learn More
Ácido 2-fenilbutírico, TRC
Código de producto. 30006639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006639 1 g 1 g
17933435 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3196001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-27-7
Peso molecular (g/mol) 164.2
Nombre IUPAC ácido 2-fenilbutanoico
SMILES CCC(C(=O)O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H12 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Benzeneacetic acid, α-ethyl-, Butyric acid, 2-phenyl- (8CI), α-Ethylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutanoic acid, (±)-2-Phenylbutyric acid, (±)-α-Ethylphenylacetic acid, (±)-α-Phenylbutyric acid, 2-Phenylbutanoic acid, 2-Phenylbutyric acid, NSC 1860, α-Ethyl-α-toluic acid, α-Ethylphenylacetic acid, α-Phenylbutyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837
Porcentaje de pureza >95%