Learn More
Éster metílico del ácido 2-fenilbutírico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylbutyric Acid-d5 Methyl Ester |
| CAS | 1794940-35-4 |
| Fórmula molecular | C11H9D5O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-(Ethyl-d5)-2-phenylacetic Acid Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)benzeneacetic Acid Methyl Ester, (RS)-2-Phenylbutanoic Acid-d5 Methyl Ester, (+/-)-2-Phenylbutanoic Acid-d5 Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)-alpha-toluic Acid Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)benzeneacetic Acid Methyl Ester, alpha-(Ethyl-d5)phenylacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-3-10(11(12)13-2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)OC)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-fenilbutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1308 |