Learn More
Ácido (+/-)-2-fenilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470827 100 g 100 g
11480827 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23222.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.78€
    49.65€ / 100 g
    Ahorro 8.13€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-27-7 | Molecular Formula: C10H12O2 | Molecular Weight: 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-27-7
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00002667
Clave InChI OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylbutyric acid, alpha-ethylphenylacetic acid, butyric acid, 2-phenyl, alpha-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl, alpha-phenyl butyric acid, 2-phenylbutyricacid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl, 2-phenylburyric acid, alpha-toluic acid, alpha-ethyl
PubChem CID 7012
ChEBI CHEBI:86545
Nombre IUPAC ácido 2-fenilbutanoico
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Phenylbutyric acid
Punto de fusión 40°C to 44°C
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 100 g
Beilstein 509876
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%