Learn More
2-Fenilbutiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11448417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448417 500 g 500 g
11438417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18501.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-26-6
Fórmula molecular C10H13NO
Peso molecular (g/mol) 163.22
Número MDL MFCD00025511
Clave InChI UNFGQCCHVMMMRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylbutyramide, geristerol, hyposterol, normosterolo, phenetamid, phenetamide, redusterol, substerina, eusterol, geriapan
PubChem CID 7011
Nombre IUPAC 2-Fenilbutanamida
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbutyramide
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.22
Porcentaje de pureza 97%