Learn More
(±)-2-Fenilbutanol, TRC
Código de producto. 30427781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30427781 250 mg
1 options
Código de producto. 30427781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319940250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2035-94-1
Fórmula molecular C10 H14 O
Peso molecular (g/mol) 150.218
Sinónimo beta-Ethylphenethyl Alcohol, (±)-alpha-Phenylbutanol, 1-Hydroxy-2-phenylbutane, 2-Ethyl-2-phenylethanol, 2-Phenyl-1-butanol, NSC 18742, NSC 67390, beta-Ethylbenzeneethanol
Nombre IUPAC 2-fenilbutan-1-ol
SMILES CCC(CO)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-2-Phenylbutanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-2-9(8-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,2,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.104