Learn More
2-Fenilbiciclo[2.2.1]heptano-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30428603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428603 2.5 mg
30425131 10 mg
30425962 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2978552.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93963-31-6
Fórmula molecular C14H16O2
Peso molecular (g/mol) 216.28
Sinónimo Bornaprine Impurity 1
Nombre IUPAC 3-fenilbiciclo[2.2.1]heptano-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1(CC2CCC1C2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16O2/c15-13(16)14(11-4-2-1-3-5-11)9-10-6-7-12(14)8-10/h1-5,10,12H,6-9H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.115