Learn More
2-Fenilbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491377 1 g 1 g
11401387 5 g 5 g
11411387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24906.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 833-50-1 | C13H9NO | 195.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 833-50-1
Fórmula molecular C13H9NO
Peso molecular (g/mol) 195.221
Número MDL MFCD00012183
Clave InChI FIISKTXZUZBTRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylbenzoxazole, 2-phenylbenzo d oxazole, benzoxazole, 2-phenyl, ccris 7874, phenyl-2 benzoxazole french, 2-phenyl-benzoxazole, phenyl-2 benzoxazole, 2-phenybenzoxazole, 2-phenyl benzoxazole, 2-phenyl-benzooxazole
PubChem CID 70030
Nombre IUPAC 2-fenil-1,3-benzoxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbenzoxazole
Punto de fusión 102°C to 104°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 99%