Learn More
2-Fenilbenzotiazol, TRC
Código de producto. 30138099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138099 1 g 1 g
30137462 500 mg 500 miligramos
30005019 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3366351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883-93-2
Fórmula molecular C13H9NS
Peso molecular (g/mol) 211.28
Sinónimo 2-Phenylbenzothiazole, Benzothiazole, 2-phenyl-, 2-Phenylbenzothiazole, 2-Phenyl-1,3-benzothiazole, 2-Phenylbenzo[d]thiazole, NSC 1854, NSC 2034
Nombre IUPAC 2-fenil-1,3-benzotiazol
SMILES c1ccc(cc1)c2nc3ccccc3s2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbenzothiazole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NS/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0456