Learn More
Alfa Aesar™ 2-Phenylbenzothiazole, 97%
Código de producto. 11311567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311567 10g 10 g
1 options
Código de producto. 11311567 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L02259.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbenzothiazole
CAS 883-93-2
Punto de ebullición 371°C
Fórmula molecular C13H9NS
Número MDL MFCD00005777
Cantidad 10g
Beilstein 141340
Sinónimo 2-phenylbenzothiazole, 2-phenylbenzo d thiazole, benzothiazole, 2-phenyl, unii-fo573g4bgt, 2-phenyl benzothiazole, 2-phenylbenzthiazole, fo573g4bgt, wln: t56 bn dsj cr, phenyl-benzothiazole, benzothiazole,phenyl
Clave InChI XBHOUXSGHYZCNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES S1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-phenyl-1,3-benzothiazole
Peso molecular (g/mol) 211.28
PubChem CID 13439
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.28
Porcentaje de pureza 97%