missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fenilbencimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7081149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11434443 5 g 5 g
11444443 25 g 25 g
11454443 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11434443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10996.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 716-79-0 | C13H10N2 | 194.24 g/mol

2-Phenylbenzimidazole is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2 fenilbencimidazol se utiliza como intermediario farmacéutico.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 716-79-0
Fórmula molecular C13H10N2
Peso molecular (g/mol) 194.24
Número MDL MFCD00005592
Clave InChI DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylbenzimidazole, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole, phenizidole, phenzidole, phenzidol, gainex, 1h-benzimidazole, 2-phenyl, benzimidazole, 2-phenyl, 2-phenylbenzimdazole, 2-phenyl-1h-benzoimidazole
PubChem CID 12855
SMILES N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Phenylbenzimidazole
Punto de fusión 296°C to 297°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7087
Índice Merck 14,7274
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-1,3-benzodiazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.24
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.