Learn More
2-Fenilbencimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434443 5 g 5 g
11444443 25 g 25 g
11454443 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434443 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10996.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 716-79-0 | C13H10N2 | 194.24 g/mol
2-Phenylbenzimidazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2 fenilbencimidazol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 716-79-0
Fórmula molecular C13H10N2
Peso molecular (g/mol) 194.24
Número MDL MFCD00005592
Clave InChI DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylbenzimidazole, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole, phenizidole, phenzidole, phenzidol, gainex, 1h-benzimidazole, 2-phenyl, benzimidazole, 2-phenyl, 2-phenylbenzimdazole, 2-phenyl-1h-benzoimidazole
PubChem CID 12855
SMILES N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbenzimidazole
Punto de fusión 296°C to 297°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7087
Índice Merck 14,7274
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 2-fenil-1H-1,3-benzodiazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.24
Porcentaje de pureza 97%