Learn More
Mohohidrato de ácido 2-fenilbencimidazol-5-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446986 25 g 25 g
11436986 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25307.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27503-81-7 | C13H10N2O3S | 274.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27503-81-7
Fórmula molecular C13H10N2O3S
Peso molecular (g/mol) 274.29
Número MDL MFCD00053007
Clave InChI UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ensulizole, 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, phenylbenzimidazole sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole-6-sulfonic acid, 1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl, unii-9yq9di1w42, 2-phenyl-1h-benzimidazole-5-sulfonic acid, parsol hs, 2-phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid
PubChem CID 33919
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC2=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid monohydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 922664
Nombre IUPAC 2-phenyl-1H-1,3-benzodiazole-6-sulfonic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.32 (274.30 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%